pH Buffer solutions, CX-1
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Om denna produkt
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Product Family Options
Produktinformation
- pH-värdeFörp.TillgänglighetPrice
- 555-9504pH gradient buffer, CX-1, buffer ApH gradient buffer, CX-1, buffer A5,6125 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 125 mL2 775,00 kr
- 555-9509pH gradient buffer, CX-1, buffer ApH gradient buffer, CX-1, buffer A5,6250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL4 450,00 kr
- 555-9505pH gradient buffer, CX-1, buffer BpH gradient buffer, CX-1, buffer B10,2125 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 125 mL2 775,00 kr
- 555-9511pH gradient buffer, CX-1, buffer BpH gradient buffer, CX-1, buffer B10,2250 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL4 450,00 kr