Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling Boxes
Cooling Boxes
45 l, Blå/vit, 520×305×400 mm
Katalog # LAMA783
Leverantör:   LAMAPLAST
Cooling Boxes
Katalog # LAMA783
Leverantör:  LAMAPLAST
Cooling Boxes
Cooling Boxes
45 l, Blå/vit, 520×305×400 mm
Price
4 475,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Box made of PP, blue, with white lid.
  • Polyurethane thermal insulation between the walls of the container
  • Ideal for transporting substances to maintain a constant temperature
  • Suitable for use with foods
Specifikationer
  • Kapacitet:
    45 l
  • Färg:
    Blå/vit
  • Mått:
    520×305×400 mm
  • Seq:
    04