ContactUsLinkComponent
Hand-held UV light
Hand-held UV light
  KOEHE-1450
undefined
Hand-held UV light
  KOEHE-1450
  • Beskrivning:
    UV lamp with robust powder-coated metal housing, 45×145 mm
  • Effekt:
    6 W
  • Förp.:
    1
  • Våglängd:
    254/366 nm