Orders LinkContactUsLinkComponent
Salinometer
Salinometer
Salinometers, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
Katalog # ALLA1020CO001/95QP
Leverantör:   Alla France
Salinometer
Katalog # ALLA1020CO001/95QP
Leverantör:  Alla France
Salinometer
Salinometer
Salinometers, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
Price
4 175,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Salinometer with a small thermometer on the glass stem.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Salinometers
  • Längd:
    270 mm
  • Calibration temperature:
    90 °C
  • Mätområde:
    0 - 10 %