Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion probe
Immersion probe
Immersion probe, NiCr-Ni, class 1, flexible jacket material (inconel), electrically isolated, −200…+1150 °C, 1,5×130 mm
Katalog # 620-4707
Leverantör:   Greisinger
Immersion probe
Katalog # 620-4707
Leverantör:  Greisinger
Immersion probe
Immersion probe
Immersion probe, NiCr-Ni, class 1, flexible jacket material (inconel), electrically isolated, −200…+1150 °C, 1,5×130 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Mätområde:
    −200…+1150 °C
  • Beskrivning:
    Immersion probe, NiCr-Ni, class 1, flexible jacket material (inconel), electrically isolated
  • Ø×L:
    1,5×130 mm