Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Elektroder
pH-elektroder
Standard pH electrodes
Standard pH electrodes
Standard pH electrodes
Leverantör:
Greisinger
Certifikat
Expandera bilden
Standard pH electrodes
Leverantör:
Greisinger
Om denna produkt