Magnetomrörare, Maxi MR 1 digital IKAMAG®
: IKA
Stark magnetomrörare med digital LED display för stora volymer.
- Reglerbar hastighet
- Fungerar oberoende av viskositesförändringar
- Kontinuerlig drift eller timer: 0 till 56 min
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 21.
- Catalog No:
- IKAA25002978
- Modell:
- Maxi MR 1 digital plus
- Hastighetsområde:
- 0 - 600 min⁻¹
- Max. volym H₂O:
- 150 L
- Plattmaterial:
- Material-21391677|Material-21391682
- Plattans mått:
- 500×500 mm
- Vikt:
- 16 kg
- Effekt, in/ut:
- 80/35 W
- W×D×H:
- 505×585×110 mm