Cleaning wipe, microfiber
Catalog # 115-2151
Supplier: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Specifications
- Färg:Blå
- L×B:400×380 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
- For cleaning without detergents
- Can be used either wet or dry
- Washable up to 90 °C
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904