Tongue depressor
Catalog # BAIL1105B100
Supplier: BAILLY
Specifications
- Bredd:18 mm
- Beskrivning:Tongue depressor, for adults
- Längd:150 mm
- Förp.:100
Specifications
About this item
Wooden tongue depressor for adults.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904