ContactUsLinkComponent
Scalpel handle with blades
  233-5020
undefined
Scalpel handle with blades
  233-5020
  • För:
    Blades No. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
  • Beskrivning:
    Scalpel handle, solid, stainless steel
  • Längd:
    145 mm
  • Seq:
    01
  • Förp.:
    1
Solid scalpel handle made from stainless steel. For use with blades HSB 913-20 to HSB 935-12.
Blades