Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw thread vials
Leverantör:   DELTALAB
Screw thread vials
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
Screw thread vials
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
  • Fully autoclavable
 : Caps are supplied separately.
 : Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Botten
    Diam×H
    Material
    Färg
    Med lock
    Typ av lock
    Lock storlek
    Tillgänglighet
    Price
  • 5,00 ml
    Flat bottom
    18×50 mm
    Glas
    Klar
    Nej
    Screw
    15-425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 3 875,00 kr
    3 875,00 kr
    1 * 250 Items
       3 875,00 kr
  • 10,00 ml
    Flat bottom
    22×50 mm
    Glas
    Klar
    Nej
    Screw
    18-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 100 Items
       1 575,00 kr
  • 20,00 ml
    Flat bottom
    28×65 mm
    Glas
    Klar
    Ja
    Screw, with stopper
    22-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 150 Items
    1 * 150 Items
  • 20,00 ml
    Flat bottom
    28×65 mm
    Glas
    Klar
    Nej
    Screw
    22-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 152 Items
    1 * 152 Items - 3 825,00 kr
    3 825,00 kr
    1 * 152 Items
       3 825,00 kr
  • 24,00 ml
    Flat bottom
    28×75 mm
    Glas
    Klar
    Nej
    Screw
    22-400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 950,00 kr
    2 950,00 kr
    1 * 100 Items
       2 950,00 kr
Caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • Black screw cap with internal silicone joint, 15-425 screw
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 6 125,00 kr
    6 125,00 kr
    1 * 250 Items
       6 125,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • Black screw cap with internal silicone joint, 18-400 screw
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 7 525,00 kr
    7 525,00 kr
    1 * 250 Items
       7 525,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • Black screw cap with internal silicone joint, 22-400 screw
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 300 Items
    1 * 300 Items - 11 400,00 kr
    11 400,00 kr
    1 * 300 Items
       11 400,00 kr