ContactUsLinkComponent
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
Katalog # HAMMHSN193-18
Leverantör:  HAMMACHER KARL
undefined
Double spatulas, Chattaway type
Katalog # HAMMHSN193-18
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Specifikationer
  • Längd:
    180 mm
  • Bladbredd:
    8 mm
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Double-ended Chattaway spatulas made of stainless steel. With one bent end.