Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatula, micro
Spoon spatula, micro
130 mm, 10 mm, 5 mm
Katalog # HAMMHSN047-13
Leverantör:   HAMMACHER KARL
Spoon spatula, micro
Katalog # HAMMHSN047-13
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Spoon spatula, micro
Spoon spatula, micro
130 mm, 10 mm, 5 mm
Price
69,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double ended spoon spatula made of stainless steel.
Specifikationer
  • Längd:
    130 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredd:
    5 mm
  • Klinge, längd:
    10 mm