Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes
Slide boxes
Leverantör:   DELTALAB
Slide boxes
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
Slide boxes
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Stackable items to gain space on the bench.
  • Translucent lid to see if the box is empty or not
  • No numbering of the slots
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Material
    Antal objektglas
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • Vit
    PS
    25
    105×88×32 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • Vit
    PS
    50
    200×88×32 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr