Hand cleansers, Estesol® premium
EVON22350
- Beskrivning:Hand cleanser, Estesol® premium, 1000 ml hard bottle for use with Stoko Mat® Alu
- Seq:02
- Förp.:9
Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
- Contains skin compatible sugar surfactants and natural moisturisers
- Skin friendly pH
- Subtly scented
Colour: Clear
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904