Orders LinkContactUsLinkComponent
Test sets
Test sets
Leverantör:   Dräger
Test sets
Leverantör:  Dräger
Certificates
Test sets
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 151-0176
  • 151-0177
  • 151-0179
  • DRAE8103170
  • DRAE8103380
  • DRAE8103410
  • 151-0116
  • Modell:
  • Test set I for inorganic gases
  • Test set II for inorganic gases
  • Test set III for organic vapours
  • Test set for conductive compounds
  • Test sets for fumes
  • Test set I for fumes
  • Mättid:
  • 40 s
  • 40 s
  • 120 s
  • 120 s
  • 240 s
  • 180 s
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • 151-0176
    Test set I for inorganic gases
    Test set I for inorganic gases
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 1 Items
       1 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0176
    Modell
    Test set I for inorganic gases
    Mättid
    40 s
  • 151-0177
    Test set II for inorganic gases
    Test set II for inorganic gases
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 1 Items
       1 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0177
    Modell
    Test set II for inorganic gases
    Mättid
    40 s
  • 151-0179
    Test set III for organic vapours
    Test set III for organic vapours
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 1 Items
       1 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0179
    Modell
    Test set III for organic vapours
    Mättid
    120 s
  • DRAE8103170
    Test set for conductive compounds
    Test set for conductive compounds
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 675,00 kr
    1 675,00 kr
    1 * 1 Items
       1 675,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DRAE8103170
    Modell
    Test set for conductive compounds
    Mättid
    120 s
  • DRAE8103380
    Test sets for fumes
    Test sets for fumes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 2 850,00 kr
    2 850,00 kr
    1 * 2 Items
       2 850,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DRAE8103380
    Modell
    Test sets for fumes
    Mättid
    240 s
  • DRAE8103410
    Test set I for fumes
    Test set I for fumes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 1 Items
       1 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DRAE8103410
    Modell
    Test set I for fumes
    Mättid
    180 s
  • 151-0116
    Adapter for simultaneous test via connection to a bellows pump
    Adapter for simultaneous test via connection to a bellows pump
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 995,00 kr
    995,00 kr
    1 * 1 Items
       995,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    151-0116
    Modell
    Mättid