Orders LinkContactUsLinkComponent
Squared bossheads
Squared bossheads
Leverantör:   BOCHEM
Squared bossheads
Leverantör:  BOCHEM
Certificates
Squared bossheads
Squared bossheads
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
  • Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
  • Angle: 90°
Product Family Options
Produktinformation
  • Material
    För stavdiameter
    Tillgänglighet
    Price
  • Rostfritt stål 18/10
    12 - 13 × 12 - 13 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 595,00 kr
    595,00 kr
    1 * 1 Items
       595,00 kr
  • Aluminiumlegering
    12 - 13 × 12 - 13 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 1 Items
       270,00 kr