TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Katalog # CAYM14329-1
Leverantör: Cayman Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:286.65 g/mol
Förvaringstemperatur:Kylskåp
FN:3261
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:51805-45-9
Formel:C₉H₁₆ClO₆P
MDL-nummer:MFCD00145469