ContactUsLinkComponent
Natriumsulfat 50 g/l i vattenlösning
Catalog # FFCHFF63861000
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
undefined
Natriumsulfat 50 g/l i vattenlösning
Catalog # FFCHFF63861000
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :142.04 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-820-9
CAS Number:7757-82-6
Formula:Na₂SO₄
MDL Number:MFCD00003504