Vatten för TOC, Supelco®
Katalog # 78533-1L
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Miljöcertificering:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifikationer
Om denna produkt
:
:18.02 g/mol
Merck Index:13,10098
Kokande Pt:100 °C (1013 hPa)
Smält Pt:0 °C
Densitet:1 g/cm³ (4 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-791-2
CAS-nummer:7732-18-5
Formel:H₂O
MDL-nummer:MFCD00011332