Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumklorid
Natriumklorid
500 g
Catalog # LIOF611000
Supplier:   LIOFILCHEM
Natriumklorid
Catalog # LIOF611000
Supplier:  LIOFILCHEM
CAS Number:  7647-14-5
Natriumklorid
500 g
CAS Number:  7647-14-5
Price
900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS-nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-nummer:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • Merck Index:14,08599
  • Kokande Pt:1413 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:801 °C
  • Densitet:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-598-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    500 g