Natriumklorid, Calbiochem®
Katalog # CALB7710-500GM
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:58.44 g/mol
Merck Index:14,08599
Kokande Pt:1413 °C (1013 hPa)
Smält Pt:801 °C
Densitet:2,16 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-598-3
CAS-nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477