ContactUsLinkComponent
Bariumklorid 1 g/l, VOLUSOL® for hydrometry
Bariumklorid 1 g/l, VOLUSOL® for hydrometry
Katalog # 30594.298
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Bariumklorid 1 g/l, VOLUSOL® for hydrometry
Katalog # 30594.298
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (complexometric, calc. on the ignition residue):
    Min 99 %
  • Loss on ignition (1000 °C):
    Max 1.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :208.24 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:241-234-5
FN:3287
ADR:6.1,III
CAS-nummer:10361-37-2
Formel:BaCl₂
MDL-nummer:MFCD00003445