ContactUsLinkComponent
Tantal 10.000 mg/li vatten med spår av fluorvätesyra (av TaCl5)
  5748.0100
 :  Avantor
 :  
Tantal 10.000 mg/li vatten med spår av fluorvätesyra (av TaCl5)
  5748.0100
 :  Avantor
 :  
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    H₂O/tr HF
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Tantal
  • Symbol:
    Ta