Etidiumbromid 10 mg/ml i vattenlösning
Catalog # J62282.AB
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:10 mL
- Seq:2275
Specifications
About this item
:
Merck Index:14,4731
ADR:6.1,III
:394.31 g/mol
EINECS:214-984-6
UN:2810
:GHS08
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:1239-45-8
Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
MDL Number:MFCD00011724