ContactUsLinkComponent
2-(Allylthio)-2-thiazoline för syntes, Sigma-Aldrich®
2-(Allylthio)-2-thiazoline för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.18083.0010
Supplier:  Merck
CAS Number:  
2-(Allylthio)-2-thiazoline för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.18083.0010
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 ml
  • Seq:
    2275
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Molar Mass:
    159.28 g/mol
  • Boiling Point:
    92 - 94 °C (2 hPa)
  • Density:
    1.16 g/cm3 (20 °C)
Specification Test Results
About this item
 :
ADR:6.1,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:222-679-4
UN:2810
 :GHS06
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:3571-74-2
Formula:C₄H₇NS