(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Catalog # MAYBCC08909DA
Leverantör: Thermo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
CAS-nummer:116177-22-1
Formel:C₄H₇ClN₂O
MDL-nummer:MFCD03659700