Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, multipurpose, square
Container, multipurpose, square
Leverantör:   DELTALAB
Container, multipurpose, square
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
Container, multipurpose, square
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Höjd
    Färg
    Hals, innerdiam.
    Lock, färg
    Version
    Tillgänglighet
    Price
  • 2700 ml
    225 mm
    Brun
    70 mm
    Vit
    Non sterile
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 63,00 kr
    63,00 kr
    1 * 1 Items
       63,00 kr
  • 2700 ml
    249 mm
    Ofärgad
    65 mm
    Vit
    Non sterile
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 58,00 kr
    58,00 kr
    1 * 1 Items
       58,00 kr