Universal container
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Om denna produkt
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
- With leakproof screw closure
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
- With leakproof screw closure
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Certificates
Sök efter LOT-nummerProduct Family Options
Produktinformation
- KapacitetHöjdHals, diam.VersionTillgänglighetPrice
- 30 ml92,5 mm30,8 mmnon wrappedLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 400 Items1 * 400 Items - 2 625,00 kr2 625,00 kr1 * 400 Items2 625,00 kr
- 30 ml92,5 mm30,8 mmindividually wrappedLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 400 Items1 * 400 Items - 2 975,00 kr2 975,00 kr1 * 400 Items2 975,00 kr