Tissue grinders
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Om denna produkt
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Product Family Options
Glass vessels
Produktinformation
- KapacitetTotal längdTillgänglighetPrice
- 432-1202Glass vessel only
- 432-1205Glass vessel only
- 432-1210Glass vessel onlyGlass vessel only10 ml150 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items2 425,00 kr
- 432-1215Glass vessel onlyGlass vessel only15 ml155 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items2 675,00 kr
Plunger with serrated tips
Produktinformation
- KapacitetTotal längdTillgänglighetPrice
- 432-1235Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 2 mm tubesPlunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 2 mm tubes230 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items1 025,00 kr
- 432-1240Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubesPlunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubes235 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items985,00 kr
- 432-1245Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 10 mm tubesPlunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 10 mm tubes270 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items1 050,00 kr
- 432-1250Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 15 mm tubesPlunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 15 mm tubes270 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items1 350,00 kr