ContactUsLinkComponent
Doseringskran för fat
Doseringskran för fat
  MSGA2796
 :  asecos
undefined
Doseringskran för fat
  MSGA2796
 :  asecos
  • Gänga:
    3/4"
  • Beskrivning:
    Self-closing with flame guard and PTFE seal, fine dosing
  • Förp.:
    1
This fine dosing tap is made of zinc injection moulding.
  • Self closing
  • Flame guard
  • PTFE seal