Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Om denna produkt
HyperSep™ C8 cartridges, less retentive alternative to C18 for polar and nonpolar compounds.
- Well suited for method requiring less retention than C18
- For moderately polar analytes
- Potential for polar interactions greater than with C18
HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customisable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing.
Packaging: HyperSep-96 are available either in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
HyperSep™ C8 cartridges, less retentive alternative to C18 for polar and nonpolar compounds.
- Well suited for method requiring less retention than C18
- For moderately polar analytes
- Potential for polar interactions greater than with C18
HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customisable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing.
Packaging: HyperSep-96 are available either in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Product Family Options
Produktinformation
- KolumnformatPhasePartikelstorlekKapacitetBäddviktTillgänglighetPrice
- CartridgeC840 - 60 µm1 ml500 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items2 425,00 kr
- CartridgeC840 - 60 µm1 ml50 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 3 125,00 kr3 125,00 kr1 * 100 Items3 125,00 kr
- CartridgeC840 - 60 µm1 ml100 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 3 350,00 kr3 350,00 kr1 * 100 Items3 350,00 kr
- CartridgeC840 - 60 µm3 ml200 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items2 275,00 kr
- CartridgeC840 - 60 µm6 ml500 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items2 175,00 kr
- CartridgeC840 - 60 µm6 ml1000 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items2 525,00 kr
- CartridgeC840 - 60 µm15 ml2000 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 20 Items2 900,00 kr
- CartridgeC840 - 60 µm75 ml10000 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items3 750,00 kr
96 well plates and individual wells
Produktinformation
- Katalog #BeskrivningFyllningTillgänglighetPrice
- 96-well plate, HyperSep™ C850 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items6 725,00 kr