Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld refractometer, IFT
Industrial fluid tester, IFT 40, 0 - 30, 1,3330 - 1,3860 nD, 0,5
Katalog # 635-2110
Leverantör:   REICHERT
Handheld refractometer, IFT
Katalog # 635-2110
Leverantör:  REICHERT
Handheld refractometer, IFT
Industrial fluid tester, IFT 40, 0 - 30, 1,3330 - 1,3860 nD, 0,5
Price
4 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This handheld refractometer is designed to determine ratio or concentration of water-soluble industrial fluids or lubricants.
Specifikationer
  • Modell:
    IFT 40
  • Mätområde:
    0 - 30
  • Upplösning:
    0,5
  • Beskrivning:
    Industrial fluid tester
  • Seq:
    02
  • Brytningsindex:
    1,3330 - 1,3860 nD
  • Cat. No.:
    635-2110
  • Vågar:
    0,5