PCR-platta, 96-brunnars, platt topp, Axygen®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
PP-plattor, silikonmattor. Utvecklade för att passa 0,2 ml termocyklerblock.
- Ultratunna väggar med enhetlig tjocklek förbättrar värmeöverföringen, vilket leder till kortare cykeltider och mer enhetliga resultat
- Certifierat RNas-, DNas- och endotoxinsäkra för högsta möjliga provintegritet
- AxyMat tätningsmattor, autoklaverbara och återanvändbara
Volume with AxyMat™: 250 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling):
Plates without skirt: Strategene MX4000, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5
Plates without skirt, with flat top: ABI and BioRad qPCR systems
Plates without skirt, with elevated wells: Amersham MegaBACE sequencer
Specifications
- Catalog No:
- 732-0661
- 732-1021
- 731-0643
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa