Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Pipetter
Pipettfyllare
Accessories for pipette controller
Accessories for pipette controller
Accessories for pipette controller
Katalog # BELC1225-88050
Leverantör:
BELLCO GLASS
Expandera bilden
Accessories for pipette controller
Katalog # BELC1225-88050
Leverantör:
BELLCO GLASS
Specifikationer
Beskrivning:
Tissue culture nose piece, retrofit kit
Förp.:
1