VARIO® membranpump
Supplier: VACUUBRAND
Certificates
About this item
Dessa membranpumpar är kombination av modern styrelektronik och programvara samt robusta mekaniska delar. Vakuumet kontrolleras med hög precision genom justering av pumphastigheten, och det finns automatisk ångtrycksdetektion samt möjlighet att automatiskt anpassa vakuumnivån till processförloppet. Den snabba, anpassningsbara kontrollen ger en lämplig flödeshastighet för varje ändamål oavsett utrustningens storlek och gasens volym. Alla VARIO membranpumpar består av pump, vakuumkontrollenhet med display samt vakuumsensor.
- Optimal reglering av ett förbestämt vakuum
- Snabbare evakuering (ökad hastighet)
- Exceptionellt lågt sluttryck med patenterat 'TURBO-Mode' (turbo-läge)
- Korta processtider tack vare externt eller internt förinställda hastigheter
- Separat vakuumkontrollenhet för vakuummätning vid lämplig punkt