Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
VWR®, Hydrazine standard solutions in water
VWR®, Hydrazine standard solutions in water
VWR®, Hydrazine standard solutions in water
Katalog # 87344.180
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Expandera bilden
VWR®, Hydrazine standard solutions in water
Katalog # 87344.180
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Specifikationer
Koncentration:
100 mg/l
Förp.:
100 mL
Beskrivning:
Standard solution hydrazine
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation