Metylrött lösning i etanol acid-base indicator, Fluka™
32941-100ML
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
- Change:complying
- Test of sensitivity:complying
:
:28 °C
:207-776-1
:3,III
:269.3 g/mol
:1170
:GHS07
:GHS02
:Omgivande
:493-52-7
:C₁₅H₁₅N₃O₂
:MFCD00002425