ContactUsLinkComponent
Metylrött 0,04% i vatten for pH determination
Metylrött 0,04% i vatten for pH determination
  TCIAM0056-500ML
 :  TCI
 :  
undefined
Metylrött 0,04% i vatten for pH determination
  TCIAM0056-500ML
 :  TCI
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
  • Appearance:
    Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
  • Transition interval (pH):
    (red)4.2 to 6.2 (yellow)
 :
 :14,06119
 :269.3 g/mol
 :207-776-1
 :493-52-7
 :C₁₅H₁₅N₃O₂
 :MFCD00002425