ContactUsLinkComponent
Ammonium sulphide 1% i vattenlösning
  LBSE790838
 :  
Ammonium sulphide 1% i vattenlösning
  LBSE790838
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    5 mL
  • Seq:
    2210
 :
 :68.14 g/mol
 :235-223-4
 :2683
 :8,II
 :12135-76-1
 :H₈N₂S
 :MFCD00010892