ContactUsLinkComponent
Fenol kondenserad ≥99.0% mättad lösning i vatten pH 6.6
  AMBI9712
 :  Ambion
 :  
Fenol kondenserad ≥99.0% mättad lösning i vatten pH 6.6
  AMBI9712
 :  Ambion
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    400 mL
  • Seq:
    2665
 :
 :94.11 g/mol
 :Omgivande
 :203-632-7
 :2821
 :6.1,II
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
 :108-95-2
 :C₆H₅OH
 :MFCD00002143