Sodium hydroxide monohydrate ≥99.996%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:12179-02-1
:
Formel:HNaO·1H₂O
MDL-nummer:MFCD00149229
:58.012 g/mol
Merck Index:14,8627
Kokande Pt:1390 °C
Densitet:2,13
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1823
ADR:8,II
:GHS05