ContactUsLinkComponent
Metallurgical microscopes, BA310 MET
 :  MOTIC
undefined
Metallurgical microscopes, BA310 MET
 :  MOTIC
  • Catalog No:
  • MOTI1100100402521
  • MOTI1100100402501
  • 630-2690
  • 630-2689
  • MOTI1101001704512
  • MOTI1101001704402
  • MOTI1100100402511
  • MOTI1101001704611
  • MOTI1101001704601
  • 630-2044
  • MOTI1101000201982
  • 630-2605
  • MOTI1101001901609
  • MOTI1101001704392
  • Huvud:
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • 30° lutning, vridbart 360°
  • Okular:
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • Revolver:
  • 5 lägen, omvänt
  • 5 lägen, omvänt
  • 5 lägen, omvänt
  • 5 lägen, omvänt
  • 5 lägen, omvänt
  • 5 lägen, omvänt
  • Fokussystem:
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Belysning:
  • Halogen
  • Halogen
  • Halogen
  • Halogen
  • Halogen
  • Halogen
Illumination