Orders LinkContactUsLinkComponent
Slow worm model
Slow worm model, SOMSO-Plast®, 1,1 kg, 180×180×340 mm
Katalog # SOMMZOS1026
Leverantör:   SOMMER MARCUS
Slow worm model
Katalog # SOMMZOS1026
Leverantör:  SOMMER MARCUS
Slow worm model
Slow worm model
Slow worm model, SOMSO-Plast®, 1,1 kg, 180×180×340 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Anguis fragilis.
Adolescent worm with printed label and description.
 : In a transparent box.
Specifikationer
  • Vikt:
    1,1 kg
  • Beskrivning:
    Slow worm model
  • Material:
    SOMSO-Plast®
  • B×D×H:
    180×180×340 mm