EDTA (Etylendiamintetraättiksyra) 0.001786 mol/l i vattenlösning
Catalog # FFCHFF63421000
Leverantör: FF CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:292.25 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-449-4
CAS-nummer:60-00-4
Formel:C₁₀H₁₆N₂O₈
MDL-nummer:MFCD00003541