Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Potassium nitrate
Kaliumnitrat 10% i vattenlösning
Kaliumnitrat 10% i vattenlösning
Kaliumnitrat 10% i vattenlösning
REGEEFSKNO
:
REAGECON
:
Kaliumnitrat 10% i vattenlösning
REGEEFSKNO
:
REAGECON
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
:
:
101.1 g/mol
:
Omgivande
:
231-818-8
:
7757-79-1
:
KNO₃
:
MFCD00011409