ContactUsLinkComponent
Kaliumklorid 0.001 mol/l (0.001 N) i vattenlösning
Kaliumklorid 0.001 mol/l (0.001 N) i vattenlösning
Catalog # HACHC20C280
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Kaliumklorid 0.001 mol/l (0.001 N) i vattenlösning
Catalog # HACHC20C280
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :74.55 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360