ContactUsLinkComponent
Perklorsyra 0.01 mol/l (0.01 N) i vattenlösning, Supelco®
Perklorsyra 0.01 mol/l (0.01 N) i vattenlösning, Supelco®
Katalog # 50439-1L
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Perklorsyra 0.01 mol/l (0.01 N) i vattenlösning, Supelco®
Katalog # 50439-1L
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :100.46 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-512-4
CAS-nummer:7601-90-3
Formel:HClO₄
MDL-nummer:MFCD00011325