ContactUsLinkComponent
Silvernitrat 0.025 mol/l (0.025 N)
Silvernitrat 0.025 mol/l (0.025 N)
Katalog # 88017.320
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Silvernitrat 0.025 mol/l (0.025 N)
Katalog # 88017.320
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :169.87 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-853-9
FN:1993
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:7761-88-8
Formel:AgNO₃
MDL-nummer:MFCD00003414