Kaliumjodid
Katalog # HACH16726H
Leverantör: Hach
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:0001
Specifikationer
Om denna produkt
:
:166 g/mol
Merck Index:13,07727
Kokande Pt:1330 °C (1013 hPa)
Smält Pt:686 °C
Densitet:3,13 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-659-4
CAS-nummer:7681-11-0
Formel:Kl
MDL-nummer:MFCD00011405